Tlačiť
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
MOLEM57712989EA 0 EUR
MOLEM57712989
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167,16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004262
Číslo CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7