Tlačiť
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348010EA 410.2 EUR
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO
Mw: 211,6880 g/mol
Číslo MDL: MFCD00267498
Číslo CAS: 32428-71-0