Chcete sa opäť prihlásiť?
N,N-Diisopropylethylenediamine ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26
Teplota varu: 170 °C
Hustota: 0,828
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015015
Číslo CAS: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 50 g L04765.18
Glass bottle for solids 10 g L04765.09
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 144.26
CAS No. 121-05-1
Purity 97%
Refractive index 1.4420
Flash point 54°(129°F)
Boiling point 170°
Molecular formula C8H20N2
MDL No. MFCD00015015
UN No. 2733
Beilstein reference 1734800
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo