Chcete sa opäť prihlásiť?
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10
Teplota topenia: 150…154 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275285
Číslo CAS: 749230-37-3
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H32209.03
250 mg H32209.MD
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 150-154°
Formula weight 174.10
Purity 97%
Molecular formula C7H4F2O3
MDL No. MFCD08275285
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo