Tlačiť
2-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL467227-5GEA 438.25 EUR
SIAL467227-5G SIAL467227-1G
2-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132,1600 g/mol
Číslo MDL: MFCD03839989
Číslo CAS: 767-91-9