Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varování
H33972.MDEA 39.01 EUR
H33972.MD H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220,15 g/mol
Teplota tavenia: 161…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185681
Číslo CAS: 1214384-93-6