Tlačiť
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H32534.03EA 145.11 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204,15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631591
Číslo CAS: 120985-64-0