Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
MOLEM56718436EA 0 EUR
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204,15 g/mol
Číslo MDL: MFCD01631592
Číslo CAS: 261952-01-6