Tlačiť
Trimethylphosphine oxide
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
30394.03EA 204.65 EUR
30394.03 30394.06
Trimethylphosphine oxide
Trimethylphosphine oxide
Vzorec: C₃H₉OP
Mw: 92,08 g/mol
Teplota tavenia: 140…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013910
Číslo CAS: 676-96-0
EINECS: 211-633-9