Chcete sa opäť prihlásiť?
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06
Hustota: 1,331
Teplota vzplanutia: 77 °C (171 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022490
Číslo CAS: 17249-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H27129.03
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 167.06
CAS No. 17249-90-0
Purity 96%
Refractive index 1.5550
Flash point 77°(171°F)
Molecular formula C5H4Cl2S
MDL No. MFCD00022490
UN No. 2810
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo