Chcete sa opäť prihlásiť?
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: CZr
MW: 103,235 g/mol
Teplota topenia: 3540 °C
Hustota: 6,73
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049640
Číslo CAS: 12070-14-3
EINECS: 235-125-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
250 g 35808.30
50 g 35808.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 6.73
Melting point 3540°
Formula weight 103.23
CAS No. 12070-14-3
Purity 99.5%
Physical form -325 Mesh Powder
Odour/scent Odourless
Molecular formula ZrC
MDL No. MFCD00049640
UN No. 3178
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo