Tlačiť
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673161-5GEA 149.05 EUR
SIAL673161-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₃
Mw: 208,99 g/mol
Číslo MDL: MFCD00955611
Číslo CAS: 2587-01-1