Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂] (99% D), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL426237-25MLEA 610.41 EUR
SIAL426237-25ML SIAL426237-5ML
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂] (99% D), Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroethanol-[D₂]
Vzorec: F₃CCD₂OD
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 77568-66-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III