Tlačiť
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25821.06EA 525.24 EUR
H25821.06 H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Mw: 227,88 g/mol
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047379
Číslo CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III