Chcete sa opäť prihlásiť?
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10
Teplota varu: 164 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,389
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013536
Číslo CAS: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
10 g B21114.09
250 g B21114.30
50 g B21114.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 243.10
CAS No. 2882-19-1
Purity 97%
Refractive index 1.5395
Flash point >110°(230°F)
Odour/scent Pungent
Boiling point 164°/30mm
Molecular formula C10H11BrO2
MDL No. MFCD00013536
UN No. 3265
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo