Chcete sa opäť prihlásiť?
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16
Teplota varu: 76…77 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,06
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010650
Číslo CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 10 g B24200.09
Glass bottle for solids 50 g B24200.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 148.16
CAS No. 7424-91-1
Purity 96%
Refractive index 1.4100
Flash point 65°(149°F)
Boiling point 76-77°/20mm
Molecular formula C6H12O4
MDL No. MFCD00010650
Beilstein reference 1561517
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo