Tlačiť
Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL288322-5GEA 33.6 EUR
SIAL288322-5G SIAL288322-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec: C₆H₁₂O₄
Mw: 148,16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00010650
Číslo CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0