Tlačiť
Tetrafluoroisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL337668-5GEA 1156.55 EUR
SIAL337668-5G SIAL337668-1G
Tetrafluoroisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroisophthalic acid
Vzorec: C₈H₂F₄O₄
Mw: 238,0927 g/mol
Číslo MDL: MFCD00042379
Číslo CAS: 1551-39-9