Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Isopropoxypropylamine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19
Teplota varu: 149…151 °C
Hustota: 0,840
Teplota vzplanutia: 42 °C (108 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008220
Číslo CAS: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 250 ml B23748.AK
Glass bottle 50 ml B23748.AD
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 117.19
CAS No. 2906-12-9
Purity 98+%
Refractive index 1.4195
Flash point 42°(108°F)
Boiling point 149-151°
Molecular formula (CH3)2CHO(CH2)3NH2
MDL No. MFCD00008220
UN No. 2733
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo