Tlačiť
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
MAYBCD09457.1 MAYBCD09457.50
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Vzorec: C₈H₁₃NS
Mw: 155,26 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051643
Číslo CAS: 15679-11-5