Chcete sa opäť prihlásiť?
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Synonymá: H-DL-β-Phe-OH
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19
Teplota topenia: ∼ 220 °C (dec.)
Číslo MDL: MFCD00008064
Číslo CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L19801.03
5 g L19801.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 220° dec.
Formula weight 165.19
CAS No. 614-19-7
Purity 99%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molecular formula C9H11NO2
MDL No. MFCD00008064
Beilstein reference 2803286
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo