Chcete sa opäť prihlásiť?
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄HCl₃O₂S₂
MW: 251,54
Teplota varu: 256…257 °C
Hustota: 1,697
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051665
Číslo CAS: 56946-83-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L06461.03
5 g L06461.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 251.54
CAS No. 56946-83-9
Purity 97%
Refractive index 1.5970
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 256-257°
Molecular formula C4HCl3O2S2
MDL No. MFCD00051665
UN No. 3265
Beilstein reference 1285315
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo