Tlačiť
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL544280-1GEA 0 EUR
SIAL544280-1G SIAL544280-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HCl₃O₂S₂
Mw: 251,54 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051665
Číslo CAS: 56946-83-9
OSN: 3265
ADR: 8,II