Deoxyanisoin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A12816.14EA
54.02
EUR
A12816.14
A12816.22
Deoxyanisoin ≥98%
Deoxyanisoin
Vzorec:
C₁₆H₁₆O₃ Mw: 256,30 g/mol Teplota tavenia: 109…113 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008406 Číslo CAS: 120-44-5 EINECS: 204-396-8 |