Tlačiť
Deoxyanisoin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A12816.14EA 54.02 EUR
A12816.14 A12816.22
Deoxyanisoin ≥98%
Deoxyanisoin
Vzorec: C₁₆H₁₆O₃
Mw: 256,30 g/mol
Teplota tavenia: 109…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008406
Číslo CAS: 120-44-5
EINECS: 204-396-8