Tlačiť
Ruthenium, černý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
12354.04EA 321.68 EUR
12354.04 12354.09
Ruthenium, černý ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium
Vzorec: Ru
Mw: 101,07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011207
Číslo CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452