Tlačiť
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25937.AAEA 58.36 EUR
H25937.AA H25937.AC
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, technická kvalita
2-Methoxyethyl chloroformate
Vzorec: C₄H₇ClO₃
Mw: 138,55 g/mol
Teplota varu: 157…158 °C
Hustota: 1,192
Teplota vzplanutia: 59 °C (138 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058932
Číslo CAS: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
OSN: 2742
ADR: 6.1,II