Tlačiť
3-Methoxypropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL374547-10MLEA 267.74 EUR
SIAL374547-10ML SIAL374547-50ML
3-Methoxypropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104,1100 g/mol
Číslo MDL: MFCD00042654
Číslo CAS: 2544-06-1