Tlačiť
Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate
ACRO118830250EA 228.46 EUR
ACRO118830250 ACRO118830050
Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Ethyl phenylcyanoacetate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189,21 g/mol
Hustota: 1,09 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001866
Číslo CAS: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5033 to 1.5053 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %