Tlačiť
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Varování
H26992.03EA 93.24 EUR
H26992.03 H26992.06
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Dicyclohexylphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₂₇P
Mw: 274,38 g/mol
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003854
Číslo CAS: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7