Tlačiť
3-Ethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL160989-50GEA 187.31 EUR
SIAL160989-50G
3-Ethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166,18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003323
Číslo CAS: 492-88-6
EINECS: 207-765-1