Tlačiť
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL138797-1GEA 48.61 EUR
SIAL138797-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182,1733 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003328
Číslo CAS: 708-76-9
EINECS: 211-904-1