Tlačiť
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA 142.66 EUR
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194,23 g/mol
Číslo MDL: MFCD00020167
Číslo CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8