Tlačiť
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H33757.03EA 132.1 EUR
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Mw: 203,10 g/mol
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425705
Číslo CAS: 116465-48-6