Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Varování
H33011.03EA 106.42 EUR
H33011.03 H33011.06
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783221
Číslo CAS: 1242258-49-6