Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Varování
H33363.03EA 132.83 EUR
H33363.03 H33363.06
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687173
Číslo CAS: 1242250-37-8