Tlačiť
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L13102.14EA 277.6 EUR
L13102.14 L13102.06
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
Mw: 294,94 g/mol
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151807
Číslo CAS: 110127-07-6
EINECS: 000-000-0