Tlačiť
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL13282-10MLEA 40.22 EUR
SIAL13282-10ML SIAL13282-50ML
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec: C₈H₉ClO
Mw: 156,61 g/mol
Číslo MDL: MFCD00000886
Číslo CAS: 3587-60-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III