Tlačiť
Methyl-5-chlorosalicylate
MAYBRF01268.1 MAYBRF01268EA
Methyl-5-chlorosalicylate
Methyl-5-chlorosalicylate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186,60 g/mol
Číslo MDL: MFCD00016461
Číslo CAS: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5