Tlačiť
5-Methylisophthalic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B25496.03EA 54.93 EUR
B25496.03 B25496.06
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180,16 g/mol
Teplota tavenia: 296…300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013986
Číslo CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2