Tlačiť
5-Methylisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL641383-1GEA 95.43 EUR
SIAL641383-1G SIAL641383-5G
5-Methylisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylisophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180,16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013986
Číslo CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2