Chcete sa opäť prihlásiť?
Indium(III) chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: Cl₃In·H₂O
MW: 221,18 (anhy)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149744
Číslo CAS: 143983-91-9
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
10 g 11859.09
250 g 11859.30
50 g 11859.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Hygroscopic
Formula weight 221.18(anhy)
CAS No. 143983-91-9
Purity 99.99%
Solubility Soluble in water
Physical form Crystalline
Molecular formula InCl3.xH2O
MDL No. MFCD00011058
UN No. 3260
Merck reference 14,4958
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo