Tlačiť
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
SIAL450855-10GEA 184.15 EUR
SIAL450855-10G SIAL450855-50G
Gadolinium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trichloride hydrate
Vzorec: Cl₃Gd·H₂O
Mw: 281,624 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149732
Číslo CAS: 19423-81-5
EINECS: 233-386-6