Chcete sa opäť prihlásiť?
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Catalyst support
Vzorec: O₈S₂Zr·4H₂O
MW: 355,396 g/mol
Hustota: 3,22
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149267
Číslo CAS: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g 41041.22
2 kg 41041.A3
500 g 41041.36
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 3.22
Formula weight 355.40 (283.34anhy)
CAS No. 7446-31-3
Purity 98+%
Solubility Soluble in water
Physical form -20 Mesh
Molecular formula Zr(SO4)2.4H2O
MDL No. MFCD00149267
Merck reference 14,10182
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo