Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Butyl-5-ethylthiophene ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₀H₁₆S
MW: 168,30
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053118
Číslo CAS: 54411-06-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g B22708.14
5 g B22708.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 168.30
CAS No. 54411-06-2
Purity 97%
Molecular formula C10H16S
MDL No. MFCD00053118
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo