Tlačiť
2-(Bromomethyl)benzothiazole
MAYBCC06008DA MAYBCC06008CB
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Vzorec: C₈H₆BrNS
Mw: 228,11 g/mol
Číslo MDL: MFCD00461195
Číslo CAS: 106086-78-6
OSN: 3261
ADR: 8,III