Tlačiť
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A18210.06EA 49.68 EUR
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Mw: 208,21 g/mol
Teplota tavenia: 147…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002795
Číslo CAS: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4