Chcete sa opäť prihlásiť?
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₀H₁₇ClN₂
Teplota topenia: ∼228 °C (dec.)
Číslo MDL: MFCD00013387
Číslo CAS: 128231-55-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g A14385.14
5 g A14385.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 228° dec.
Formula weight 200.71
CAS No. 128231-55-0
Purity 97%
MDL No. MFCD00013387
Beilstein reference 3700093
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo