Tlačiť
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIALB48207-1LEA 647.48 EUR
SIALB48207-1L SIALB48207-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Mw: 133,1888 g/mol
Číslo MDL: MFCD00025906
Číslo CAS: 111-95-5
EINECS: 203-923-9