Tlačiť
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27391.14EA 472.24 EUR
H27391.14 H27391.06
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Mw: 178,15 g/mol
Teplota tavenia: 177…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093781
Číslo CAS: 101084-96-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III