Chcete sa opäť prihlásiť?
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26
Teplota varu: 140…142 °C (1 mmHg)
Teplota topenia: 26…28 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051688
Číslo CAS: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L06767.03
5 g L06767.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 26-28°
Formula weight 176.26
CAS No. 2359-60-6
Purity 97+%
Refractive index 1.5937
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 140-142°/1mm
Molecular formula C11H16N2
MDL No. MFCD00051688
UN No. 2811
Beilstein reference 139525
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo